N-Etyldiisopropylamin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 345 NOK
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Etyldiisopropylamin 99+%
N-Etyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Kokepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,756 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008868
CAS-nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
FN: 3384
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %