2-Ethylaminoethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
168730010 168732500
ACRO168730010EA 895 NOK
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Kokepunkt: 167
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0.91 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002841
CAS-nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
FN: 2735
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %