2-Ethylaminoethanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01392.0250 8.01392.1000
8.01392.0250EA 574 NOK
8.01392.0250 8.01392.1000
2-Ethylaminoethanol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylaminoethanol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Kokepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002841
CAS-nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 167 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4402 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 11.7 %(V)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C