2-(sykloheksylamino)etansulfonsyre 98+% for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Cyclohexyltaurine, CHES
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 1675 NOK
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
2-(sykloheksylamino)etansulfonsyre 98+% for biokjemi
2-(sykloheksylamino)etansulfonsyre
Formel: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003835
CAS-nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Indeks: 13,02063
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %