3-metoksy-1-butanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methoxybutan-1-ol
125790010 125791000
ACRO125790010EA 1050 NOK
ACRO125790010 ACRO125791000
3-metoksy-1-butanol 99%
3-metoksy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
MDL nummer: MFCD00002931
CAS-nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %