1,2-Dimetoksyetan 99+% stabilised, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 1800 NOK
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimetoksyetan 99+% stabilised, extra pure
1,2-Dimetoksyetan
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 84…86 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –69 °C
Tetthet: 0,867 g/cm³
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
FN: 2252
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03251
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm