1,3-Dietoksy-2-propanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1,3-Diethoxypropan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20392.0050 8.20392.0250
8.20392.0050EA 688 NOK
8.20392.0050 8.20392.0250
1,3-Dietoksy-2-propanol for syntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dietoksy-2-propanol
Formel: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00026934
CAS-nummer: 4043-59-8
EINECS: 223-736-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 191 - 192 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Glycerol α,γ-diethyl ether
Hill Formula C7H16O3
Chemical Formula C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5