Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
194980010 194982500 194980025
ACRO194980010EA 1900 NOK
ACRO194980010 ACRO194982500 ACRO194980025
Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, ren
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Kokepunkt: 256 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009459
CAS-nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)