Glutaric anhydride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 360 NOK
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Formel: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Kokepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 46…57 °C
Tetthet: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 173 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006679
CAS-nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure