Butyr anhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 367 NOK
8.00503.0100 8.00503.1000
Butyr anhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Butyr anhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Kokepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –73 °C
Tetthet: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009389
CAS-nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
FN: 2739
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,01594
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C