Butyr anhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00503.0100
8.00503.1000
8.00503.0100EA
367
NOK
8.00503.0100
8.00503.1000
Butyr anhydrid for syntese, Sigma-Aldrich®
Butyr anhydrid
Formel:
C₈H₁₄O₃ Kokepunkt: 198 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –73 °C Tetthet: 0,963 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 83 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009389 CAS-nummer: 106-31-0 EINECS: 203-383-4 FN: 2739 ADR: 8,III Merck Indeks: 13,01594 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -75 °C |
Molar Mass | 158.19 g/mol |
Boiling Point | 195 - 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.413 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 7.6 %(V) |
Density | 0.963 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |