Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Ethyl alcohol
83804.360_TEA 440 NOK
83804.360_T 83804.410_T 83804.360 83804.440 83804.550 83804.930
Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Etanol
NB: WARNING : this alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kokepunkt: 78.3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –117 °C
Tetthet: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
FN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Indeks: 12,03806
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %
Assay (V/V) Min. 95 %
Density (20/20) 0.805 - 0.811