Kalium-tert-butanolat 98+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 525 NOK
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
Kalium-tert-butanolat 98+%, ren
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Smeltepunkt: 240…258 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012162
CAS-nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
FN: 3206
ADR: 4.2,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %