Natriummetoksid, vannfri, pulver, ren
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Sodium methylate, Sodium methanolate
173120050
173125000
173120025
173121000
ACRO173120050EA
385
NOK
ACRO173120050
ACRO173125000
ACRO173120025
ACRO173121000
Natriummetoksid, vannfri, pulver, ren
Natriummetoksid
Formel:
CH₃NaO MW: 54,02 g/mol Smeltepunkt: 126 °C (dec.) Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00012179 CAS-nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 FN: 1431 ADR: 4.2,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to yellow Powder |
Alkalinity | ≥99 % (Total) |
Titration | ≥97 % |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤2 % |
Sodium (Na) | 4.5 to 5.5 % |