1,12-Dodecanediol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,12-Dihydroxy dodecane
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 390 NOK
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanediol 98%
1,12-Dodecanediol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Kokepunkt: 324 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 79…81 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 176 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004755
CAS-nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %