1,6-Heksandiol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
120650010 120650025 120650100
ACRO120650010EA 1050 NOK
ACRO120650010 ACRO120650025 ACRO120650100
1,6-Heksandiol 97%
1,6-Heksandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 253…260 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002985
CAS-nummer: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Indeks: 13,04709
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %