Cleland's reagens 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
409190010 409190050 409190250 409191000
ACRO409190010EA 690 NOK
ACRO409190010 ACRO409190050 ACRO409190250 ACRO409191000
Cleland's reagens 98%, ren
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 125…130 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 39…44 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
FN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %