Dibutyl sulphate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
L12813.09 L12813.18
L12813.09EA 845 NOK
L12813.09 L12813.18
Dibutyl sulphate 95%
Dibutyl sulphate
Purity: 95% CAS No.: 625-22-9 Molecular Formula: C8H18O4S Formula Weight: 210.29 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 115-116°/6mm MDL No.: MFCD00059420
Formel: C₈H₁₈O₄S
Kokepunkt: 115…116 °C (6 mmHg)
Tetthet: 1,060
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059420
CAS-nummer: 625-22-9