Dietylsulfat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 1475 NOK
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Dietylsulfat 99%
Dietylsulfat
Formel: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,19 g/mol
Kokepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Tetthet: 1,1795 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009099
CAS-nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
FN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,03156
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA