1-Butanesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Butanesulphonylchloride
403320250 403321000
ACRO403320250EA 1800 NOK
ACRO403320250 ACRO403321000
1-Butanesulphonyl chloride 98%
1-Butanesulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Kokepunkt: 96 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
MDL nummer: MFCD00007464
CAS-nummer: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %