Etyl metansulfonat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
205260100 205260250 205261000 205265000
ACRO205260100EA 1525 NOK
ACRO205260100 ACRO205260250 ACRO205261000 ACRO205265000
Etyl metansulfonat 99%
Etyl metansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Kokepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007559
CAS-nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,03859
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %