Etanesulfon syre 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 455 NOK
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Etanesulfon syre 95%
Etanesulfon syre
Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Kokepunkt: 136…140 °C (3hPa)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,343 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007529
CAS-nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
FN: 2586
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %