Etanesulfon syre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 440 NOK
8.20016.0005 8.20016.0025
Etanesulfon syre for syntese, Sigma-Aldrich®
Etanesulfon syre
Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Kokepunkt: 123 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007529
CAS-nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
FN: 2586
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)