1-Butansulfonsyre natrium salt for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 1030 NOK
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
1-Butansulfonsyre natrium salt for syntese, Sigma-Aldrich®
1-Butansulfonsyre natrium salt
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol