Sodium-1-decanesulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 1120 NOK
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
Sodium-1-decanesulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007526
CAS-nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol