SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Leverandør: Avantor
8151-02EA 0 NOK
8151-02 8151-04 8151-06
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Kromatografikolonner
Ultrarene PP-kolonner med BAKERBOND® HPLC-medium er konstruert for å spare tid, redusere arbeid og løsemiddelvolum til et minimum og forbedre ytelsen. Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle kolonner. Det innebygde kolonnebeskyttelsesfilteret og høyere analyttkonsentrasjon kan redusere eller fjerne forfiltrerings- og konsentrasjonstrinn.
  • Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle SPE-kolonner
  • Unik laminær konfigurasjon
  • Silikabasert
Generell bruk: Ikke-ioniske, ikke-polare til polare analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i omvendt fasemodus.