SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Leverandør: Avantor
8170-11EA 0 NOK
8170-11 8170-02 8170-09
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Kromatografikolonner
Ultrarene PP-kolonner med BAKERBOND® HPLC-medium er konstruert for å spare tid, redusere arbeid og løsemiddelvolum til et minimum og forbedre ytelsen. Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle kolonner. Det innebygde kolonnebeskyttelsesfilteret og høyere analyttkonsentrasjon kan redusere eller eliminere forfiltrerings- og konsentrasjonstrinn.
  • Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle SPE-kolonner
  • Unik laminær konfigurasjon
  • Silikabasert
Generell bruk: Ioniske, basiske analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i modus for utveksling av sterke ioner.