SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Leverandør: Avantor
7606-02EA 6000 NOK
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Kromatografikolonner
Ultrarene PP-kolonner med BAKERBOND® HPLC-medium er konstruert for å spare tid, redusere arbeid og løsemiddelvolum til et minimum og forbedre ytelsen. Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle kolonner. Det innebygde kolonnebeskyttelsesfilteret og høyere analyttkonsentrasjon kan redusere eller fjerne forfiltrerings- og konsentrasjonstrinn.
  • Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle SPE-kolonner
  • Unik laminær konfigurasjon
  • Silikabasert
Generell bruk: Ikke-ioniske, ikke-polare til moderat polare analytter.