SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Leverandør: Avantor
8163-02EA 0 NOK
8163-02 8163-06 8163-11
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Kromatografikolonner
Ultrarene PP-kolonner med BAKERBOND® HPLC-medium er konstruert for å spare tid, redusere arbeid og løsemiddelvolum til et minimum og forbedre ytelsen. Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle kolonner. Det innebygde kolonnebeskyttelsesfilteret og høyere analyttkonsentrasjon kan redusere eller fjerne forfiltrerings- og konsentrasjonstrinn.
  • Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle SPE-kolonner
  • Unik laminær konfigurasjon
  • Silikabasert
Generell bruk: Adsorberer polare analytter fra ikke-polare løsemidler slik som hydrokarboner og mindre polare estere og etere.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i adsorbsjonsmodus.