1-Brom-3,3-dimetylbutanon 93%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050 306410250
ACRO306410050EA 815 NOK
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Brom-3,3-dimetylbutanon 93%
1-Brom-3,3-dimetylbutanon
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Kokepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000206
CAS-nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %