SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Leverandør: Avantor
8108-04EA 4450 NOK
8108-04 8108-09
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Kromatografikolonner
Disse kolonnene bruker BAKERBOND® DVB polymerharpiks, som et produkt av teknologi for ultrarene polymermikropartikler. Disse harpikspartiklene har et stort overflateområde, er svært stive og stabile over et pH-område fra 1 til 14, kan fuktes med vann og påvirkes ikke av at sorbenten tørker. Disse kolonnene anbefales når det benyttes avanserte deteksjonsmetoder.
  • Forbedre gjenoppretting av prøvepreparering
  • Polymerbasert
Generell bruk: Polare til ikke-polare analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i adsorbsjonsmodus.