Pivalic anhydride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 1025 NOK
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalic anhydride 99%
Pivalic anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Kokepunkt: 193 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008842
CAS-nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %