L(-)-Glutathion (redusert form) ≥98%, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
0399-250GEA 18800 NOK
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutathion (redusert form) ≥98%, high purity
L(-)-Glutathion (redusert form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Smeltepunkt: 192−195 °C
Tetthet: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065939
CAS-nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Indeks: 13,04488
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation −18.5 to −15.5°