L(-)-Glutathion (redusert form)
Leverandør: PanReac AppliChem
Synonymer: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 780 NOK
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion (redusert form)
L(-)-Glutathion (redusert form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Smeltepunkt: 185…195 °C
Tetthet: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065939
CAS-nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Indeks: 13,04488