L(-)-Glutathion (redusert form)
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 615 NOK
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
L(-)-Glutathion (redusert form)
L(-)-Glutathion (redusert form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Smeltepunkt: 185…195 °C
Tetthet: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065939
CAS-nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Indeks: 13,04488