Pivalic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 460 NOK
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Pivalic acid 99%
Pivalic acid
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 163…164 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004194
CAS-nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,07667
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %