Isobutansyre 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 945 NOK
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Isobutansyre 99+%
Isobutansyre
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: 59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002658
CAS-nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
FN: 2529
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05172
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %