4-Methylvaleric acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 410 NOK
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Tetthet: 0,922 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002803
CAS-nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
FN: 2922
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %