Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 1950 NOK
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Formel: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Kokepunkt: 281,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009489
CAS-nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %