3-Metoksy-3-metyl-1-butanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500 259750010
ACRO259752500EA 400 NOK
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Metoksy-3-metyl-1-butanol 99%
3-Metoksy-3-metyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0,926 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044771
CAS-nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %