2,3-Dimetyl-2-butanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
156580050 156580250
ACRO156580050EA 910 NOK
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimetyl-2-butanol 98%
2,3-Dimetyl-2-butanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: 29 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004463
CAS-nummer: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %