tert-Butanol 99.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
107710010 107710025 107710100
ACRO107710010EA 710 NOK
ACRO107710010 ACRO107710025 ACRO107710100
tert-Butanol 99.5%, extra pure
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Kokepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 25…25,5 °C
Tetthet: 0,78 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004464
CAS-nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
FN: 1120
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %