iso-Amylalkohol ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
412735000 412730010 412730025
ACRO412735000EA 830 NOK
ACRO412735000 ACRO412730010 ACRO412730025
iso-Amylalkohol ACS
iso-Amylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g