2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 415 NOK
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 122…128 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004685
CAS-nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Indeks: 12,06547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g