2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 745 NOK
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…91 °C
Tetthet: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004473
CAS-nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %