3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 755 NOK
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Tetthet: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005660
CAS-nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %