4-(Indol-3-yl)butansyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 1200 NOK
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
4-(Indol-3-yl)butansyre 98%
4-(Indol-3-yl)butansyre
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 120…125 °C
Tetthet: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005664
CAS-nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04987
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %