4-Nitrofenyl klorformat 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 565 NOK
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
4-Nitrofenyl klorformat 97%
4-Nitrofenyl klorformat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Kokepunkt: 159…162 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 73…81 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007321
CAS-nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
FN: 2923
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)