(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
177600250 177601000
ACRO177600250EA 920 NOK
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Kokepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 122…125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004321
CAS-nummer: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %