(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 380 NOK
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kokepunkt: 305,95 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004334
CAS-nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %