(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 395 NOK
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kokepunkt: 140 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 84…88 °C
Flash punkt: 193 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004345
CAS-nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %